Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Smeltepunkt | 190,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 til 4,5 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Tæthed | 1.8g/mL |
| Lineær formel | NH4H2PO4 |
| Vis mere |