Få mere at vide
Ammoniumdihydrogenphosphat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
missing translation for 'unitSize'
10kg
1kg
2.5kg
250g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Smeltepunkt | 190.0°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 to 4.5 (5% soln. at 20°C) |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | NH4H2PO4 |
| Merck Index | 15,541 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone |
| Afficher plus |
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu