Få mere at vide
Ammoniumdihydrogenfosfat, 99,999 %, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 11994291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11994291 25 g Plastflaske 25g
11904301 100 g Plastflaske 100g
11914301 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11994291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436790250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00 DKK
    451.50 DKK / 25g
    Spare 14.50 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-76-1
Molekylær formel H6NO4P
Molekylvægt (g/mol) 115.03
MDL nummer MFCD00003396
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC navn phosphorsyreamin
SMIL N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium dihydrogen phosphate
Smeltepunkt 190,0 °C
Farve Hvid eller farveløs
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 368 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i acetone
Formel vægt 115.03
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske