Få mere at vide
Ammoniumdihydrogenfosfat, 99,9 %, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10781851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10781851 500 g Plastflaske 500g
10358570 100 g Plastflaske 100g
11974291 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10781851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193705000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    677.65 DKK / 500g
    Spare 102.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-76-1
Molekylær formel H6NO4P
Molekylvægt (g/mol) 115.03
MDL nummer MFCD00003396
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMIL N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium dihydrogen phosphate
Smeltepunkt 190,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 368 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i acetone
IUPAC navn azanium;dihydrogenphosphat
Formel vægt 115.03
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske