Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium dihydrogen phosphate |
| Smeltepunkt | 190,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.90% |
| Lineær formel | NH4H2PO4 |
| Merck Index | 15,541 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 368 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i acetone |
| Vis mere |