missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ammonium Dihydrogen Orthophosphate, Technical, SLR, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10548990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
500g, Plastic powder jar
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10548990

Brand: Fisher Chemical A/4520/53

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Smeltepunkt 190°C
CAS 7722-76-1
Farve White
pH 3.8 to 4.4
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel H6NO4P
MDL nummer MFCD00003396
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.OP(O)(O)=O
IUPAC navn phosphoric acid amine
Molekylvægt (g/mol) 115.03
Formel vægt 115.03g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.