Få mere at vide
Ammoniumdihydrogenorthophosphat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10428400 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10428400 1 kg 1kg
10558990 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428400 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/4560/60
Request Bulk or Custom Format
Ammoniumdihydrogenorthophosphat, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-76-1
Molekylær formel H6NO4P
Molekylvægt (g/mol) 115.03
MDL nummer MFCD00003396
InChI nøgle LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn phosphorsyreamin
SMIL N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 190°C
Farve Hvid
pH 3.8 to 4.4
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 115.03g/mol
Emballage Plast pulver krukke