Få mere at vide
Ammonium dihydrogen arsenate, 98%
Artikelnummer. 11383897
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383897 50 g 50g
11373897 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031493.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13462-93-6 | AsH6NO4 | 158.973 g/mol
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13462-93-6
Molekylær formel AsH6NO4
Molekylvægt (g/mol) 158.973
MDL nummer MFCD00064864
InChI nøgle VTWJXWNBCACAAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen arsenate, ammonium arsenate ortho, ammonium dihydrogenarsenate, unii-0kyl9q413a, arsenic acid h3aso4 , monoammonium salt, acmc-20alsv, azanium dihydrogen arsorate, arsenic acid h3aso4 ,ammonium salt 1:1, arsenic acid h3aso4 , ammonium salt 1:1
PubChem CID 166814
IUPAC navn azanium;dihydrogenarsorat
SMIL [NH4+].O[As](=O)(O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium dihydrogen arsenate
Smeltepunkt 300°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Soluble in water. (337.4mg/ml at 0°C).
Formel vægt 158.98
Procent renhed 98%
Brydningsindeks 1.577
Tæthed 2.311 g/mL