Få mere at vide
Ammoniumdichromat, TRC
Artikelnummer. 30342538
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30342538 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30342538 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6339805G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium dichromate
CAS 7789-09-5
Molekylær formel Cr2 O7 . 2 H4 N
Mængde 5 g
Synonym Chromic acid (H2Cr2O7), ammonium salt (1:2), Chromic acid (H2Cr2O7), diammonium salt (9CI), Dichromic acid (H2Cr2O7), diammonium salt (8CI), Ammonium bichromate, Ammonium chromate ((NH4)2Cr2O7), Ammonium dichromate, Ammonium dichromate(VI), Diammonium dichromate
InChI formel InChI=1S/2Cr.2H3N.7O/h;;2*1H3;;;;;;;/q;;;;;;;;;2*-1/p+2
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
IUPAC navn diazanium; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Molekylvægt (g/mol) 252.06
Formel vægt 251.9142