Få mere at vide
Ammoniumdichromat, ACS, 99,5% min
Artikelnummer. 11396788
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396788 500 g 500g
11386788 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11396788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013444.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Katalysatorer, kilde til rent nitrogen, i litografi | CAS: 7789-09-5 | Cr2H8N2O7 | 252,06 g/mol
Katalysatorer, kilde til rent nitrogen, i litografi, fremstilling af pigmenterAmmoniumdichromat anvendes i fotogravering, farvestoff, pigmenter, syltning, fotografi, procesgravering, litografi, pyroteknik, glasurer til porcelæn og porcelænsudstyr. Det fungerer som katalysator og nitrogenkilde i laboratoriet og som det fotoaktive sted. Det bruges også til fremstilling af alizarin og kromalun. Derudover anvendes det i læder- og olieindustrien til henholdsvis garvning og oprensning. Det er involveret i produktionen af fosfor-raster tv-skærme og andre apparater.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-09-5
Molekylær formel Cr2H8N2O7
Molekylvægt (g/mol) 252.06
MDL nummer MFCD00010879
InChI nøgle JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
PubChem CID 24600
IUPAC navn diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium dichromate
Smeltepunkt 170 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand. Opløselig i vand og alkohol. Uopløselig i acetone.
Formel vægt 252.1
Grad ACS-reagens