Få mere at vide
Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate(III) monohydrate, ACS, 93.0% min
Artikelnummer. 11305039
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305039 25 g 25g
11315039 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305039 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087777.14
Request Bulk or Custom Format
Bruges til at udfælde primære og sekundære aminer som deres ammoniumsalte
Ammoniumdiammintetrathiocyanatochromat(III) monohydrat bruges til at udfælde primære og sekundære aminer som deres ammoniumsalte. Det er et farvereagens og udfældningsmiddel for kviksølv. Det bruges også som præcipitant for primære og sekundære aminer og visse aminosyrer. Det er et reagens, der bruges til kvantitative undersøgelser, herunder titrimetriske, gravimetriske og spechtometriske analyser. Derudover har Reinecke-salt også vist sig at bestemme koncentrationen af Dimenhydrinat ved hjælp af en spektrofotometrisk procedure. Andre undersøgelser bruger Reinecke salt som et kemisk aktinometer til at beregne fotonedbrydningen af Manidipin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13573-17-6
Molekylær formel C4H10CrN7S4·H2O
MDL nummer MFCD00066638
Synonym Reinecke salt; Ammonium reineckate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate (III) monohydrate
Farve Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]·H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,8128
Opløselighedsinformation Insoluble in dilute hydrochloric acid; Moderately soluble in water; Soluble in alcohol
Formel vægt 354.44 (336.42 Anhydrous)
Procent renhed ≥93.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniumdiamminetetrathiocyanatochromate(III)monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Reinecke salt, monohydrate