Få mere at vide
Ammonium-d4 Bromide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium-D4 Bromide |
| CAS | 12265-06-4 |
| Molekylær formel | Br . D4 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ammonium bromide ((ND4)Br) (6 CI, 8 CI, 9 CI), Ammonium-d4 bromide, Tetradeuteroammonium bromide, Ammonium-D4 Bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/BrHH3N/h1H;1H3/i/hD4 |
| SMIL | [Br-].[2 H][N+]([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | tetradeuterioazanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.9671 |
| Formel vægt | 100.9778 g/mol |
| Vis mere |