Få mere at vide
Ammonium-d{4} deuteroxid, 99% (isotop), 23,0-27,0% vægtprocent soln i D{2}O
Artikelnummer. 11302598
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302598 1 g 1g
11312598 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11302598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022980.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12168-30-8 | H5NO | 40,077 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12168-30-8
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 40.077
MDL nummer MFCD00064511
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Synonym ammonium deuteroxide, ammonium-d4 deuteroxide solution, 25 wt. % in d2o, 99 atom % d
PubChem CID 16211396
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium-d4 deuteroxide
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotop
Brydningsindeks 1.334
Følsomhed Fugtighed
Mængde 1 g
Lineær formel ND4OD
FN nummer UN2672
Formel vægt 40.09
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 23.0 to 27.0 wt% soln. in D2O