Få mere at vide
Ammoniumkobber(II) sulfathexahydrat, 99 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium copper(II) sulfate hexahydrate |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 399,83 (291,75 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |