Få mere at vide
Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate, 99%
Artikelnummer. 11394938
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394938 500 g 500g
11304948 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043902.36
Request Bulk or Custom Format
Som spektroskopisk standard, koboltplettering, katalyse, keramik
Ammonium cobalt(II)sulfathexahydrat bruges som spektroskopisk standard, koboltplettering, katalyse og keramik. Det bruges også i farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13586-38-4
Molekylær formel H8CoN2O8S2·6H2O
MDL nummer MFCD00151049
Synonym Cobalt(II) ammonium sulfate hexhydrate; Cobaltous ammonium sulfate hexahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium cobalt (II) sulfate hexahydrate
Smeltepunkt ∼120°C (decomposition)
Farve Pink til rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lineær formel (NH4)2Co(SO4)2·6H2O
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Soluble in water, Insoluble in alcohol
Formel vægt 395.22 (287.14 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.902 g/mL