Få mere at vide
Ammoniumkobolt(II)sulfathexahydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403344
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11403344 25 g 25g
11413344 100 g 100g
11423344 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403344 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10627.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13586-38-4 | (NH4)2Co(SO4)2·6H2O
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13586-38-4
Molekylær formel (NH4)2Co(SO4)2·6H2O
MDL nummer MFCD00151049
Synonym Cobalt(II) ammonium sulfate; Cobaltous ammonium sulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium cobalt (II) sulfate hexahydrate
Smeltepunkt ∼120°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 395.21 (287.13 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.902
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cobalt(II) sulfate hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium cobalt(II)sulfate hexahydrate