Få mere at vide
Ammoniumkobolt(II)phosphatmonohydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443267
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443267 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15443267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24393.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16827-96-6 | CoH6NO5P | 189.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
CAS 16827-96-6
Mængde 50 g
Molekylær formel CoH6NO5P
Lineær formel NH4CoPO4·H2O
MDL nummer MFCD02683114
Merck Index 14,513
Synonym ammonium cobalt ii phosphate monohydrate, acmc-20alsz, ammonium cobalt phosphate hydrate, ammonium cobalt 2+ phosphate-water 1/1/1/1
InChI nøgle PNSIYUITZYKGRY-UHFFFAOYSA-L
SMIL [NH4+].O.[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC navn azanium;cobalt(2+);phosphat;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 189.96
PubChem CID 25021442
Formel vægt 189.96 (171.94 Anhydrous)
Procent renhed 98%