Få mere at vide
Ammonium cobalt(II) phosphate, anhydrous, 98%
Artikelnummer. 11439997
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439997 250 g 250g
11429997 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22934.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14590-13-7 | CoH4NO4P | 171.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14590-13-7
Molekylær formel CoH4NO4P
Molekylvægt (g/mol) 171.94
MDL nummer MFCD02683100
InChI nøgle FCXHHGTWMFGYPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium cobaltous phosphate, ammonium cobalt ii phosphate, ammonium cobalt phosphate, kobaltammoniumphosphat, acmc-20alt0, ammonium cobalt orthophosphate, azanium cobalt 2+ phosphate, phosphoric acid, ammonium cobalt 2+ salt 1:1:1, ammonium cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid,ammonium cobalt 2+ salt 1:1:1
PubChem CID 167120
IUPAC navn azan; cobalt(2+);phosphat
SMIL [NH4+].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium cobalt(II) phosphate
Navn note anhydrous
Mængde 250 g
Lineær formel NH4CoPO4
Merck Index 14,513
Formel vægt 171.94
Procent renhed 98%