Få mere at vide
Ammoniumcitrat tribasisk, 97+%
Artikelnummer. 11478806
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478806 100 g 100g
11488806 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478806 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16973.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    587.32 DKK
    510.65 DKK / 100g
    Spare 76.67 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246,24 g/mol
Lithiumnitrat bruges i keramik, pyroteknik, saltbade, varmevekslermedier, køleanlæg, raketdrivstof og i solcellebatterier. Det fungerer som et oxidationsmiddel, der bruges til fremstilling af rødfarvet fyrværkeri og blus, som en katalysator til at fremskynde nedbrydningen af nitrogenoxider og som et medium til at lagre varme modtaget fra solen til madlavning. Det påføres på betonbelægninger for at modstå vejrpåvirkninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-72-8
Molekylær formel C6H20N3O7+3
Molekylvægt (g/mol) 246.24
MDL nummer MFCD00036406
InChI nøgle YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonym ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC navn azan;[3-carboxy-1,3-dihydroxy-4-[oxonio(oxoniumyliden)methyl]butyliden]oxidanium
SMIL C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium citrate tribasic
Smeltepunkt ∼180 °C (dekomponering)
Analyseprocentområde >97%
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol.
Formel vægt 243.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium citrate tribasic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate tribasic