Få mere at vide
Ammoniumcitrat dibasisk, Solstice
Artikelnummer. 15660910
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15660910 500 g 500g
15650910 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15660910 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 09831500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    739.00 DKK
    655.55 DKK / 500g
    Spare 83.45 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 3012-65-5
Molekylær formel C6H14N2O7
Molekylvægt (g/mol) 226.19
MDL nummer MFCD00013068
InChI nøgle YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium citrate dibasic, ammonium hydrogencitrate, diammonium hydrogen citrate, citric acid diammonium salt, citric acid ammonium salt, di-ammonium hydrogen citrate, citro diamine, citric acid diamine, ammonium citrate, dibasic, acs, ammonium citrate dibasic, puriss
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
SMIL [NH4+].[NH4+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Citrate Dibasic
Mængde 500 g
Lineær formel HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Beilstein 4925760
IUPAC navn azan;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
Formel vægt 226,18 g/mol
Procent renhed ≥99% (T)
Grad ACS/puriss. pa
Rester efter tænding ≤0,01% (som SO4)
Tæthed Dampdensitet: 1,8 (vs. luft)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium citrate dibasic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium citrate dibasic