Få mere at vide
Ammoniumchlorid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071990 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15673220
Brand: Honeywell-Fluka 31107500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Chloride
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 500 g
Lineær formel NH4Cl
Beilstein 4371014
SMIL N.Cl
IUPAC navn azanium;chloride
Formel vægt 53.49g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. p.a.
Damptryk 1mmHg (160.4°C)
Tæthed Vapor Density: 1.9 (vs air)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.