Få mere at vide
Ammoniumchlorid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
500g
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Chloride |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Mængde | 6 x 500 g |
| Lineær formel | NH4Cl |
| SMIL | N.Cl |
| IUPAC navn | azanium;chlorid |
| Formel vægt | 53.49 |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Grad | ACS/puriss. pa |
| Damptryk | 1mmHg (160.4°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.