Få mere at vide
Ammoniumchlorid, Puriss., opfylder den analytiske specifikation fra BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,5-100,5% (kalkuleret til det tørrede stof), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15621030
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15621030 1 kg 1kg
15631030 2.5 kg 2.5kg
15651030 6 x 1 kg Pakke med 6
15641030 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15621030 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 112091KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 DKK
    114.99 DKK / 1kg
    Spare 560.01 DKK
    82% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, FCC, Ph. Eur., USP 99,5-100,5% (beregnet for det tørrede stof)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC navn azanium;chlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Chloride
Navn note Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur.BP, USP, FCC
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Lineær formel NH4Cl
Beilstein 4371014
SMIL N.Cl
Formel vægt 53,49 g/mol
Procent renhed 99,5 til 100,5 % (kalk til det tørrede stof)
Grad puriss.
Rester efter tænding ≤0,1% (som SO4)
Damptryk 1 mmHg (160,4 °C)
Tæthed Dampdensitet: 1,9 (vs. luft)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride