Få mere at vide
Ammoniumchlorid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11390819
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390819 50 g 50g
11370819 250 g 250g
11380819 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11390819 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010632.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Ammoniumchlorid finder sin anvendelse som flusmiddel til fremstilling af metaller til galvanisering, lodning eller tinbelægning. Selvom det hovedsageligt omtales som en nitrogenkildegødning, bruges det også til rengøring af loddekolbe, hårshampoo som fortykningsmiddel, nogle batterier som elektrolyt, garvning, tekstiltryk, farvning og rengøringsprodukter. I laboratorier bruges det til fremstilling af kølebade og til fremstilling af buffere. Sammen med visse metaller bruges det til at udføre visse reduktioner i organisk syntese. Det kan bruges som en forløber for ammoniumcyanat, som anvendes i Wöhler-syntesen af urinstof. Det letter adskillige organiske transformationer på en mild og effektiv måde - for eksempel i Ulmann-kobling, krydsaldolkondensation, Claisen-omlejring, reduktion, thia-Michael-addition og syntese af flere monocykliske, fusionerede eller spiro-bicykliske nitrogenheterocykler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMIL N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium chloride
Smeltepunkt 340° (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 100.00%
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Opløselig i flydende ammoniak, acetone, hydrazin og alkohol. Uopløseligt i diethylether og ethylacetat.
IUPAC navn aminhydrochlorid
Formel vægt 53.49
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.642
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 1,53 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride