Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ammoniumchlorid, til molekylærbiologi
Artikelnummer. 16544274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
16544274 500 g
1 options
Artikelnummer. 16544274 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 464595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    839.65 DKK / 500g
    Spare 160.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium chloride
Smeltepunkt 340,0 °C
CAS 12125-02-9
Mængde 500 g
Molekylær formel ClH4N
Lineær formel NH3·HCl
MDL nummer MFCD00011420
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 370 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i acetone, ether og ethylacetat
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.Cl
IUPAC navn ammoniumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 53.49
Formel vægt 53.49
Grad Molekylær biologi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride, for molecular biology
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride