Få mere at vide
Ammoniumchlorid, certificeret AR til analyse, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070030 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastikpulverglas
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10070030 1 kg Plastikpulverglas 1kg
1 options
Artikelnummer. 10070030 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3920/60
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Tekniske data
Smeltepunkt 340 °C
CAS 12125-02-9
Farve Hvid
pH 5
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Molekylær formel ClH4N
MDL nummer MFCD00011420
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.Cl
IUPAC navn azanium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formel vægt 53,49 g/mol
Emballage Plastikpulverglas
Damptryk 1,3 mbar 160
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.