Få mere at vide
Ammoniumchlorid, certificeret AR , til analyse, opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10213900 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Plastikpulverglas
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10213900 2 kg Plast pulver krukke 2kg
10060030 500 g Plastikpulverglas 500g
10151750 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10213900 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/3920/61
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
H4ClN, CAS-nummer-12125-02-9, 5 kg, hvid, 53,49 g/mol, 340 grader. C, 11420, Plastikfad, Solid, 1,3 mbar 160 | CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
H4ClN, CAS-nummer-12125-02-9, 5 kg, hvid, 53,49 g/mol, 340 grader C, 11420, plastfad, massiv, 1,3 mbar 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrochlorid
SMIL N.Cl
Specifications
Smeltepunkt 340 °C
Farve Hvid
pH 5
Fysisk form Fast stof
Mængde 2 kg
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1,3 mbar 160
Formel vægt 53,49 g/mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium chloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.