Få mere at vide
Ammoniumchlorid, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10497460 Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 kg
Artikelnummer. 10497460
Brand: JT Baker 0019.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfylder reagensspecifikationer til testning af Ph. Eur. Monografier
Tekniske data
Smeltepunkt 335°C
CAS 12125-02-9
pH 4.6 to 6.0 (5% Solution at 25°C)
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.5 to 100.5%
Molekylær formel ClH4N
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.Cl
IUPAC navn aminhydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 53.49
Identifikation Passes Test
Tab ved tørring max. 0.5%
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Tæthed 1.5256 g/cm³ (20°C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride BAKER
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium chloride