Få mere at vide
Ammoniumchlorid, til analyse
Artikelnummer. 10035593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10035593 250 g Glasflaske 250g
10360194 1 kg Plastflaske -
10075543 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10035593 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 393182500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 DKK
    235.82 DKK / 250g
    Spare 16.18 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMIL N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium chloride
Smeltepunkt 340,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 250 g
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0,01% max
Tæthed 1.5200g/mL
Lineær formel NH3·HCl
Merck Index 15, 506
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 370 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i acetone, ether og ethylacetat
IUPAC navn aminhydrochlorid
Formel vægt 53.49
Procent renhed ≥99.0%
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.