Få mere at vide
Ammoniumchlorid-ammoniakbuffer, pH 10,1, Chem-Lab
Artikelnummer. 11959272
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11959272
Brand: Chem-Lab CL03.0205.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan bruges til at krystallisere proteiner og i kompleksometrisk titrering. Ammoniumchlorid-ammoniakbuffer, pH 10,1, Chem-Lab er en alkalisk bufferopløsning bestående af 57 ml ammoniak og 6,75 g af dets salt ammoniumchlorid pr. liter vandigt opløsningsmiddel.
Denne bufferopløsning hjælper med at opretholde et alkalisk pH-niveau. Denne buffer er lavet af en svag base (ammoniak) og et af dens salte (ammoniumsulfat).
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.01g/mL
pH 10.1
Fysisk form Væske
Mængde 1000 mL
Løsningstype Buffer
Formulering 6.75g NH4Cl + 57mL NH4OH 25% per 1L H2O
Lugt Odorless
Opløselighedsinformation Soluble in water
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride-Ammonia buffer pH 10.1
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: NH4OH, NH4Cl