Få mere at vide
Ammoniumchlorid, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11379833
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 11379833
Brand: Scharlab AM02730500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug ved fremstilling af farvestoffer, i eksplosive sammensætninger og i analytisk kemi.
  • Synonymer: Salt ammoniak
  • Molekylformel: NH4Cl
  • Molær masse: 53,49 g/mol
  • CAS: 12125-02-9
  • EIN ECS nr.: 235-186-4
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC navn aminhydrochlorid
SMIL N.Cl
Tekniske data
Smeltepunkt 335°C (decomposition)
pH 4.5–5.5 (5%, water, at 25°C)
Mængde 500 g
Formel vægt 53.49g/mol
Procent renhed 99.5% min (argentometric)
Grad ACS-reagens
Tændingspunkt >400°C
Tab ved tørring 1% max (105°C)
Rester efter tænding 0.01% max (as SO4)
Udseende Passes test
Damptryk 1.3hPa at 30°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chlorid, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i