Få mere at vide
Ammoniumchlorid, ACS, 99,5% min
Beskrivelse
Ammoniumchlorid bruges almindeligvis som en bufferopløsning. Det bruges til fremstilling af fyrværkeri, sikkerhedssprængstoffer og røg. Det bruges til at kontrollere pH-niveauer i kemikalier, til fremstilling af natriumcarbonat, som gødning, i elektronik og i metallurgi. Anvendes også som flusmiddel til rengøring, som smagsstof, som slimløsende middel i hostemedicin og som systemisk forsurende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium chloride |
| Smeltepunkt | 340° (sublimation) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 kg |
| Brydningsindeks | 1.642 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,5% min |
| Tæthed | 1.53 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i flydende ammoniak, acetone, hydrazin og alkohol. Uopløseligt i diethylether og ethylacetat. |
| IUPAC navn | aminhydrochlorid |
| Vis mere |