Få mere at vide
Ammoniumchlorid, ACS, 99,5% min
Artikelnummer. 11309337
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309337 1 kg 1kg
11319337 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040193.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Ammoniumchlorid bruges almindeligvis som en bufferopløsning. Det bruges til fremstilling af fyrværkeri, sikkerhedssprængstoffer og røg. Det bruges til at kontrollere pH-niveauer i kemikalier, til fremstilling af natriumcarbonat, som gødning, i elektronik og i metallurgi. Anvendes også som flusmiddel til rengøring, som smagsstof, som slimløsende middel i hostemedicin og som systemisk forsurende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMIL N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium chloride
Smeltepunkt 340°C (Sublimation)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.5% min
Opløselighedsinformation Soluble in liquid ammonia,acetone,hydrazine and alcohol. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate.
IUPAC navn azanium;chlorid
Formel vægt 53.49
Grad ACS-reagens
Brydningsindeks 1.642
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.53
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride