Få mere at vide
Ammoniumchlorid, 99+%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
25g
25kg
5kg
Artikelnummer. 10215410
Brand: Thermo Scientific Acros 123340250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ammoniumchlorid, 99+%, H4ClN, CAS nummer-12125-02-9, amchlor, ammonersyre, ammoniumchlorid, ammoniumchlorid, ammoniumchlorid nh4 cl, ammoniumklorid, ammoniummuriat, darammon, salammoniak, salmiak, 99% minkg. (Argentometri), CHEBI:31206, hvid, 1,5200 g/ml, 235-186-4, 15,13, 53,49, ren
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMIL N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium chloride
Smeltepunkt 340.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometry)
Lineær formel NH3·HCl
Fieser 15,13
Merck Index 15, 506
Opløselighedsinformation Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
IUPAC navn aminhydrochlorid
Formel vægt 53.49
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.5200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.