Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium chloride |
| Smeltepunkt | 340,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller stykker |
| Mængde | 25 kg |
| Emballage | Fiber tromle |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometri) |
| Tæthed | 1.5200g/mL |
| Lineær formel | NH3·HCl |
| Fieser | 15,13 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.