Få mere at vide
Ammoniumklorid, 99+%, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11473713 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11473713 500 g Plast pulver krukke 500g
10488010 2 kg Plast pulver krukke 2kg
10610141 5 kg Plastfad 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473713 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/3880/53
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrochlorid
SMIL N.Cl
Tekniske data
Smeltepunkt 340 °C
Farve Hvid
pH 5
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Formel vægt 53,49 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1,3 mbar 160
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.