Få mere at vide
Ammoniumklorid, 99+%, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10488010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
2 kg
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Plastfad
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10488010
Brand: Fisher Chemical A/3880/61
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aminhydrochlorid
SMIL N.Cl
Tekniske data
Smeltepunkt 340°C
Farve Hvid
pH 5
Fysisk form Fast stof
Mængde 2 kg
Formel vægt 53.49g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1.3mbar 160