Få mere at vide
Ammonium chloride, 99.7%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436502 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. 11436502
Brand: MP Biomedicals 0215010991
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium chloride
CAS 12125-02-9
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 0.997
Molekylær formel ClH4N
MDL nummer MFCD00011420
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.Cl
IUPAC navn aminhydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Formel vægt 53.5