Få mere at vide
Ammoniumchlorid, 99,5% min
Beskrivelse
Det fungerer som en buffer, som et flusmiddel i galvanisering af stålplader. Det bruges i batterier, til rensning af loddekolber, analytisk laboratoriereagens, i vaskepulver, galvanisering, skinnende bomuld.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium chloride |
| Smeltepunkt | 340° (sublimation) |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.642 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Granulær |
| Analyseprocentområde | 99,5% min. |
| Tæthed | 1.53 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride