Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium chloride |
| Smeltepunkt | 340,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4,5 til 5,5 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99,5% min. (Argentometri) |
| Tæthed | 1.5200g/mL |
| Lineær formel | NH3·HCl |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.