Få mere at vide
Ammoniumchlorid, ≥99,0%, ekstra ren, med anti-klumpningsmiddel
Artikelnummer. 10278423 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10278423 5 kg Plast tromle 5kg
10742084 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10278423 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 396400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    950.00 DKK
    888.07 DKK / 5kg
    Spare 61.93 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9 , 7732-18-5
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMIL N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium chloride
Smeltepunkt 340,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 kg
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 1.52
Analyseprocentområde 99,0 til 101% (Argentometri)
Tæthed 1.5200g/mL
Lineær formel NH4Cl
Merck Index 15, 506
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 370 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glycerol, let opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i acetone, ether og ethyl, acetat
IUPAC navn aminhydrochlorid
Formel vægt 53.49
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride, with anti-caking agent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.