Få mere at vide
Ammoniumchlorid, 98+%
Artikelnummer. 11447227
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447227 5000 g 5000g
11437227 250 g -
11314609 500 g 500g
11427227 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11447227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15000.0I
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53,49 g/mol
Ammoniumchlorid bruges almindeligvis som en bufferopløsning. Det bruges til fremstilling af fyrværkeri, sikkerhedssprængstoffer og røg. Det bruges til at kontrollere pH-niveauer i kemikalier, til fremstilling af natriumcarbonat, som gødning, i elektronik og i metallurgi. Anvendes også som flusmiddel til rengøring, som smagsstof, som slimløsende middel i hostemedicin og som systemisk forsurende middel. Det er meget udbredt som elektrolyt i zink-kulstof-batterier. Det kan anvendes i læderindustrien til farvning, garvning, tekstiltryk og til glans af bomuld.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumchlorid er almindeligt anvendt som en bufferopløsning. Det bruges til fremstilling af fyrværkeri, sikkerhedssprængstoffer og røg. Det bruges til at kontrollere pH-niveauer i kemikalier, til fremstilling af natriumcarbonat, som gødning, i elektronik og i metallurgi. Anvendes også som flusmiddel til rengøring, som smagsstof, som slimløsende middel i hostemedicin og som systemisk forsurende middel. Det er meget udbredt som elektrolyt i zink-kulstof-batterier. Det kan anvendes i læderindustrien til farvning, garvning, tekstiltryk og til glans af bomuld.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, flydende ammoniak og acetone. Uopløseligt i diethylether og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med sølvnitrat og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12125-02-9
Molekylær formel ClH4N
Molekylvægt (g/mol) 53.49
MDL nummer MFCD00011420
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMIL N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium chloride
Smeltepunkt 340 °C (sublimering)
Mængde 5000 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.642
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.53
Lineær formel NH4Cl
Beilstein 4371014
Merck Index 14,509
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol, flydende ammoniak og acetone. Uopløseligt i diethylether og ethylacetat.
IUPAC navn azanium;chlorid
Formel vægt 53.49
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride