Få mere at vide
Ammoniumchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ammoniumchlorid bruges almindeligvis som en bufferopløsning. Det bruges til fremstilling af fyrværkeri, sikkerhedssprængstoffer og røg. Det bruges til at kontrollere pH-niveauer i kemikalier, til fremstilling af natriumcarbonat, som gødning, i elektronik og i metallurgi. Anvendes også som flusmiddel til rengøring, som smagsstof, som slimløsende middel i hostemedicin og som systemisk forsurende middel. Det er meget udbredt som elektrolyt i zink-kulstof-batterier. Det kan anvendes i læderindustrien til farvning, garvning, tekstiltryk og til glans af bomuld.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumchlorid er almindeligt anvendt som en bufferopløsning. Det bruges til fremstilling af fyrværkeri, sikkerhedssprængstoffer og røg. Det bruges til at kontrollere pH-niveauer i kemikalier, til fremstilling af natriumcarbonat, som gødning, i elektronik og i metallurgi. Anvendes også som flusmiddel til rengøring, som smagsstof, som slimløsende middel i hostemedicin og som systemisk forsurende middel. Det er meget udbredt som elektrolyt i zink-kulstof-batterier. Det kan anvendes i læderindustrien til farvning, garvning, tekstiltryk og til glans af bomuld.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, flydende ammoniak og acetone. Uopløseligt i diethylether og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med sølvnitrat og stærke oxidationsmidler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium chloride |
| Smeltepunkt | 340°C (sublimation) |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | NH4Cl |
| Beilstein | 4371014 |
| Merck Index | 14,509 |
| Opløselighedsinformation | Soluble aq. soln.,methanol,liquid ammonia and acetone. Insoluble in diethyl ether and ethyl acetate. |
| IUPAC navn | aminhydrochlorid |
| Formel vægt | 53.49 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonium chloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonium chloride
RUO– Kun brug til forskning
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.