Få mere at vide
Melford Ammoniumchlorid
Artikelnummer. 30017997
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017997 500 g
30017996 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017997 Leverandør Melford Leverandørnr. A20424500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Ammoniumchlorid, en uorganisk forbindelse, er et hvidt krystallinsk salt, meget opløseligt i vand.
Ammoniumchlorid, en uorganisk forbindelse, er et hvidt krystallinsk salt, meget opløseligt i vand.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Chloride
CAS 12125-02-9
Mængde 500 g
Molekylær formel NH4Cl
Grad ACS