Få mere at vide
Ammonium- og ceriumsulfatopløsning, 0,1 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium and cerium sulphate solution |
| Emballage | Flaske |
| Koncentration | 0.1 M |
| Mængde | 1000 ml |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium and cerium sulphate. 0.1M Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3000300
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.