Få mere at vide
Ammonium- og ceriumsulfatopløsning, 0,01 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12930844 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. 12930844
Brand: Fisher Chemical VL 005 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium and cerium sulphate solution
Emballage Flaske
Koncentration 0.01 M
Mængde 1000 ml
Grad Eu. Ph. Referencematerialer