Få mere at vide
Ammonium- og ceriumsulfatopløsning, 0,01 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium and cerium sulphate solution |
| Emballage | Flaske |
| Koncentration | 0.01 M |
| Mængde | 1000 ml |
| Grad | Eu. Ph. Referencematerialer |