Få mere at vide
Ammoniumcerium(IV)sulfatopløsning, Honeywell™
Beskrivelse
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium cerium(IV) sulfate solution |
| CAS | 7642-09-3 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | C6H12 |
| MDL nummer | MFCD00148851 |
| FN nummer | UN3264 |
| Synonym | cis-3-hexene, z-3-hexene, 3-hexene, z, z-hex-3-ene, 3z-hex-3-ene, 3-hexene, 3z, unii-50181bz6yt, 3z-3-heptene, 3z-3-hexene #, 3-hexene cis |
| InChI nøgle | ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N |
| SMIL | CCC=CCC |
| IUPAC navn | (Z)-hex-3-en |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium cerium(IV) sulfate solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid