Få mere at vide
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635300 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15635300 100 g 100g
15645300 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635300 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 383090100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS Reagent,≥94%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-47-9
MDL nummer MFCD00149417
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Mængde 100 g
Lineær formel Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 632.55g/mol
Procent renhed ≥94%