Få mere at vide
Ammoniumcerium(IV) sulfatdihydrat, 99+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10194780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10194780 5 g Glasflaske 5g
10398480 100 g Glasflaske 100g
10219203 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10194780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206310050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-47-9
Molekylær formel H16CeN4O16S4·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 632.54
MDL nummer MFCD00149417
Synonym Ceric ammonium sulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Smeltepunkt 130.0°C
Navn note Extra Pure
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formel vægt 632.54
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.