Få mere at vide
Ammonium Cerium(Iv) Sulfat Dihydrat,≥ 98,0% (RT), ren. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15692190 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15692190 500 g Poly flaske 500g
15682190 100 g Poly flaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15692190 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 22269500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 98,0 % (RT)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-47-9
MDL nummer MFCD00149417
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate
Fysisk form Crystals
Mængde 500 g
Lineær formel Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Molekylvægt (g/mol) 632.55
Formel vægt 632.55g/mol
Procent renhed ≥98.0% (RT)
Grad ACS/puriss. pa
Emballage Poly flaske